Läs mer
Corning™ Rund ishink med lock, 2,5 L
BIOPHARMA
Produktkod. 15542901
Färg:
Blått
Klart
Lila
Limegrön
Orange
Rosa
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15542901
Brand: Corning™ 432129
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Multifunktionell EVA hinkar som ger ett giftfritt alternativ till konventionella ishinkar.
Corning ispannor och -hinkar är pannor och hinkar för flera ändamål som är ett utmärkt giftfritt alternativ till konventionella ispannor. EVA har liten eller ingen lukt, är inert och används i biomedicinska ingenjörsapplikationer såsom läkemedelstillförselanordningar. Multifunktionsbehållarna är mycket isolerande, staplingsbara, okrossbara, lätta och läcksäkra. Behållare kommer inte att ''svettas'' eller deformeras och har en strukturerad finish på botten för att förhindra att de glider på bänkskivan. Idealisk för användning med is, torris (-78° flytande kväve (-196° ), alkohol eller koksaltlösningar eller varma lösningar (+93 C). °Finns i fem storlekar och sju livfulla färger. Den kan rengöras med tvål och vatten, 10 % blekmedel eller 70 % alkohol.
  • Ej giftigt, återvinningsbart etylvinylacetat (EVA ) skumbehållare för användning med is, torris, flytande kväve, alkoholuppslamningar.
  • Kommer inte att svettas, läcka eller sladda på bänken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (metrisk) 12.1 cm
Diameter (metrisk) 24.1 cm
Kvantitet 1 hink / fodral
Färg Blått
Kapacitet (metrisk) 2.5 L