Läs mer
Corning™ Rund ishink med lock, 4 L
BIOPHARMA
Produktkod. 15572891
Change view
Färg:
Blått
Klart
Lila
Limegrön
Orange
Rosa
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
15572891 Klart Varje
15582891 Blått Varje
15592891 Rött Varje
15502901 Orange Varje
15512901 Limegrön Varje
15532901 Lila Varje
15522901 Rosa Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15572891 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 432122
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Multifunktionell EVA hinkar som ger ett giftfritt alternativ till konventionella ishinkar
Corning ispannor och -hinkar är pannor och hinkar för flera ändamål som är ett utmärkt giftfritt alternativ till konventionella ispannor. EVA har liten eller ingen lukt, är inert och används i biomedicinska ingenjörsapplikationer såsom läkemedelstillförselanordningar. Multifunktionsbehållarna är mycket isolerande, staplingsbara, okrossbara, lätta och läcksäkra. Behållare kommer inte att ''svettas'' eller deformeras och har en strukturerad finish på botten för att förhindra att de glider på bänkskivan. Idealisk för användning med is, torris (-78° flytande kväve (-196° ), alkohol eller koksaltlösningar eller varma lösningar (+93 C). °Finns i fem storlekar och sju livfulla färger. Den kan rengöras med tvål och vatten, 10 % blekmedel eller 70 % alkohol.
  • Ej giftigt, återvinningsbart etylvinylacetat (EVA ) skumbehållare för användning med is, torris, flytande kväve, alkoholuppslamningar.
  • Kommer inte att svettas, läcka eller sladda på bänken.
Beställningsinfo
Låda med 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 18.4 cm
Bredd (metrisk) 26 cm
Kvantitet 1 st
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 4 L