Läs mer
Hach Lange™ Rektangulära plast-engångscuvettes
Beskrivning
- Rektangulär
- Engångsbruk
- 50x10 mm
- 50 stk
- Plast
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kyvett |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Plast |
| Längd (metrisk) | 50cm |
| Kvantitet | 50Pack |
| Banans längd | 50 mm |
| För användning med (utrustning) | LICO Spektrofotometer |
| För användning med (applikation) | Spektralmätning av vätskor |
| Form | Rektangel |