Learn More
Foxx Life Sciences Round PP Vacuum Trap System
Code produit 31933498
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (Metric):
2 L
2 L (Primary), 1 L (Overflow)
4 L
4 L (Primary), 1 L (Overflow)
4 L (Primary), 2 L (Overflow)
4 L (Primary), 4 L (Overflow)
Conditionnement:
1 set
Each
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacity (Metric) Conditionnement
31933498 2 L Each
31933366 2 L (Primary), 1 L (Overflow) 1 set
31933359 4 L Each
31933495 4 L (Primary), 1 L (Overflow) 1 set
31933420 4 L (Primary), 2 L (Overflow) 1 set
31933382 4 L (Primary), 4 L (Overflow) 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31933498 Fournisseur Foxx Life Sciences Code fournisseur 3052003FLS
 Restricted Item
Beräknad leverans: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Designed to meet strict CDC laboratory guidelines for handling biohazardous waste
  • Features:
    • Vacuum trap assembly with autoclavable PP bottles
    • 40 CFR 264.175 compliant aspirator system has a compact, tip-resistant secondary container for stability
    • Wide mouth PP bottles allow easy and thorough cleaning
    • Standard vacuum trap with 53B VersaCap™ and 83B VersaCap™ closure system with rotating adapter prevents tube tangling
  • Applications
    • Aspiration of cell culture media
    • Vacuum pump trap kit
    • Waste collection system for high-purity processes
    • Ideal for house vacuum or vacuum pump trap systems
    • Aspirator bottle assembly
Spécification
Capacity (Metric) 2 L
Case Material Polypropylene
Material Polypropylene
Maximum Pressure 1 bar
Includes Secondary Container, Bottle, Cap Assembly with Vent Filter, Tubing, Pinch Clamp
Length (Metric) 228.6 mm
Type Round PP Vacuum Trap System
Width (Metric) 279.4 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.