Läs mer
Gilac™ Rund korrekturkorg
Beskrivning
- Kavitetsstrukturen säkerställer att degen är väl ventilerad.
- Kan staplas och kapslas för att spara utrymme.
- Levereras med livsmedelskontaktcertifikat för optimal livsmedelssäkerhet och hygien.
- Lätt att rengöra och maskintvättbar.
- Lätt och extremt hållbar.
- Brett utbud av 10 produktreferenser för att möta alla behov (0,5 till 2 kg kapacitet).
- Liner (G072030) finns som tillval.
Specifikationer
Specifications
| Produkttyp | Provkorg |
| Material | Polypropen |
| Kapacitet (engelska) | 3.3/4.4 lb. |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5/2 kg |
| Diameter (metrisk) | 27 cm |
| Höjd (engelska) | 3,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 9 cm |
| Form | Rund |
| Volym (metrisk) | 1.5/2 kg |