Läs mer
Gilac™ Rund selektiv sorteringssoptunna
Produktkod. 17918851
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 l
75 l
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg
17918851 50 l Vitt
17978851 50 l Blått
17978391 50 l Klart
17948531 50 l Rött
17998981 50 l Gult
17948831 75 l Vitt
17998901 75 l Gult
17968831 75 l Blått
17948941 75 l Rött
17908551 75 l Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17918851 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G6132211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    571.20 SEK
    400.72 SEK / Paket med 1
    Save 170.48 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rund selektiv sorteringssoptunna är utmärkt som en mycket hållbar återvinningsbehållare. Förstärkt botten med antislitagekjol.
  • Rund soptunna perfekt som återvinningskärl.
  • Mycket hållbar.
  • Förstärkt botten med antislitagekjol.
  • Förstärkta handtag för att förhindra förvrängning under transport.
  • Valfritt, val av två lock.
  • Ytterdiameter inkluderar handtag.
  • Bredden motsvarar diametern utan handtag.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 l
Diameter (metrisk) Yttre 610 mm
Diameter (engelska) Yttre 24 tum
Kapacitet (engelska) 13,2 gal.
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 465 mm
Form Rund
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Höjd (engelska) 18,3 tum
Material HDPE
Produkttyp Dammbehållare