Läs mer
Gilac™ Rund selektiv sorteringssoptunna
Produktkod. 17968831
Kapacitet (metrisk):
50 l
75 l
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Produktkod. 17968831
Brand: Gilac™ G6120281
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rund selektiv sorteringssoptunna är utmärkt som en mycket hållbar återvinningsbehållare. Förstärkt botten med antislitagekjol.
  • Rund soptunna perfekt som återvinningskärl.
  • Mycket hållbar.
  • Förstärkt botten med antislitagekjol.
  • Förstärkta handtag för att förhindra förvrängning under transport.
  • Valfritt, val av två lock.
  • Ytterdiameter inkluderar handtag.
  • Bredden motsvarar diametern utan handtag.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 75 l
Diameter (metrisk) Yttre 670 mm
Diameter (engelska) Yttre 26,4 tum
Kapacitet (engelska) 19,8 gal.
Färg Blått
Höjd (metrisk) 485 mm
Form Rund
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Höjd (engelska) 19,1 tum.
Material HDPE
Produkttyp Dammbehållare