Läs mer
Gilac™ Rund selektiv sorteringssoptunna
Produktkod. 17998901
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 l
75 l
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg
17998901 75 l Gult
17918851 50 l Vitt
17978851 50 l Blått
17978391 50 l Klart
17948531 50 l Rött
17998981 50 l Gult
17948831 75 l Vitt
17968831 75 l Blått
17948941 75 l Rött
17908551 75 l Klart
10 options
Product Code. 17998901
Brand: Gilac™ G6120231
Only null left
Add to basket
Add to basket
Rund selektiv sorteringssoptunna är utmärkt som en mycket hållbar återvinningsbehållare. Förstärkt botten med antislitagekjol.
  • Rund soptunna perfekt som återvinningskärl.
  • Mycket hållbar.
  • Förstärkt botten med antislitagekjol.
  • Förstärkta handtag för att förhindra förvrängning under transport.
  • Valfritt, val av två lock.
  • Ytterdiameter inkluderar handtag.
  • Bredden motsvarar diametern utan handtag.
Specifications
Kapacitet (metrisk) 75 l
Diameter (metrisk) Yttre 670 mm
Diameter (engelska) Yttre 26,4 tum
Kapacitet (engelska) 19,8 gal.
Färg Gult
Höjd (metrisk) 485 mm
Form Rund
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Höjd (engelska) 19,1 tum.
Material HDPE
Produkttyp Dammbehållare