Läs mer
W.S. TYLER™ Rund silborste
Produktkod. 10073543 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Testa silar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10073543 Testa silar Varje
1 options
Produktkod. 10073543 Leverantör W.S. TYLER™ Leverantörsnummer 5998696
Beräknad leverans: 17-12-2026
W.S. Tyler runda silborstar är idealiska för rengöring av fin- och grovmaskiga silar, 120 mesh och finare. Korrekt underhåll och rengöring av siktar förhindrar skador på siktöppningar, håller dem rena och fria från partiklar, och säkerställer längsta möjliga livslängd enligt specifikation och exakta resultat.
  • För 120 mesh siktar, och finare
  • Håller silarna rena för bättre separation
  • Kommer inte att skada eller hindra siktens prestanda
  • Nylon borst
Specifikationer
Material Nylon Borst, trähandtag
Beskrivning Sil Rengöringsborste
För användning med (applikation) Silrengöring
För användning med (utrustning) Testa silar
Partikelstorlek Rengör 120 Mesh och Finer