Läs mer
BRAND™ Coplin färgtråg
Produktkod. 10315091 Handla allt Brand Produkter
Change view
Slide Count:
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Slide Count Förpackningsstorlek
10315091 10 Paket med 10
1 options
Produktkod. 10315091 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 472800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3830.00 SEK
    3460.79 SEK / Paket med 10
    Save 369.21 SEK
    9% Av
I lager
Soda-lime glaskonstruktion. Passar 10 diabilder, 76 x 26 mm
  • Rund
  • Soda-lime glaskonstruktion.
  • Passar 10 diabilder 76 x 26 mm
  • Levereras i förpackningar om 10 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Rund
Material Soda Lime Glas
Typ Färgningsränna
För användning med (applikation) Färgning
För användning med (utrustning) 10 bilder
Slide Count 10
Höjd (metrisk) 115 mm
Djup (metriskt) 80 mm
Diameter (metrisk) 80 mm