Läs mer
Bochem™ Runda korgar i rostfritt stål med handtag
Diameter (metrisk) Yttre:
100 mm
120 mm
180 mm
240 mm
270 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Hantera |
| Produkttyp | Trådkorg |
| Diameter (metrisk) Yttre | 270 mm |
| Vikt (metrisk) | 528 g |