Läs mer
Thermo Scientific™ Runda provrörsceller för Thermo Scientific Spectronic™ 20+ och 20D+ spektrofotometrar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
- Optical class
- Cat. No. 07-144-15 1/2 in. diameter test tube cell replacements for originals supplied with instrument Cat. No. 07-144-40 3/4 in. diameter test tube cells require 07-144-20 adapter and 07-144-24 light shield (sold separately)
- Cat. No. 07-144-38 test tube cell is 1 in. diameter and requires 07-144-22 adapter and 07-144-24 light shield (sold separately)
- Packaged in box of 12
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Provrör |
| Material | Optiskt glas |
| Banans längd | 25,4 mm |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Spectronic™ 20 och 20D spektrofotometrar |