Läs mer
Buerkle™ Runt badkar
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
40 l
50 l
75 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Badkar av HDPE
- Temperaturbeständig från -30° C till +70° C
- Lämplig för mat
- Hög grad av kemikaliebeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Badkar |
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
| Material | HDPE |
| Diameter (metrisk) Botten | 330 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 370 mm |
| För användning med (utrustning) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Höjd (metrisk) | 555 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Form | Rund |
| Temperatur (metrisk) | -30 °C till+ 70 °C |