Beskrivning
- Badkar av HDPE
- Temperaturbeständig från -30° C till +70° C
- Lämplig för mat
- Hög grad av kemikaliebeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Badkar |
| Kapacitet (metrisk) | 75 l |
| Examen | None |
| Material | HDPE |
| Färg | White |
| Diameter (metrisk) Botten | 400 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 460 mm |
| För användning med (utrustning) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Höjd (engelska) | 21.06 in. |
| Höjd (metrisk) | 535 mm |
| Visa mer |