Description
- Badkar av HDPE
- Temperaturbeständig från -30° C till +70° C
- Lämplig för mat
- Hög grad av kemikaliebeständighet
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Badkar |
| Kapacitet (metrisk) | 40 l |
| Examen | None |
| Material | HDPE |
| Färg | White |
| Diameter (metrisk) Botten | 330 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 370 mm |
| För användning med (utrustning) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Höjd (engelska) | 17.32 in. |
| Höjd (metrisk) | 440 mm |
| Show More |