Läs mer
Buerkle™ Runt badkar
Produktkod. 11843492 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Kapacitet (metrisk):
40 l
50 l
75 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsstorlek Kapacitet (metrisk)
11843492 Varje -
10732907 Varje 40 l
10356612 Varje 50 l
10412372 Varje 75 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Produktkod. 11843492 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 34820110
I lager
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Badkar för alla ändamål, med kraftig kant och praktiska bärhandtag för säker transport. Ett lock kan levereras till varje badkar.
  • Badkar av HDPE
  • Temperaturbeständig från -30° C till +70° C
  • Lämplig för mat
  • Hög grad av kemikaliebeständighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Badkar
Examen None
Material HDPE
Färg White
Diameter (metrisk) Botten 420 mm
Diameter (metrisk) Överst 710 mm
För användning med (utrustning) Lämplig för användning med livsmedel
Höjd (engelska) 27.95 in.
Höjd (metrisk) 710 mm
Kvantitet 1 st
Form Rund
Temperatur (metrisk) -30 °C till+ 70 °C