Läs mer
Gilac™ Runt badkar med förstärkt botten
Produktkod. 16274011
Change view
Kapacitet (metrisk):
35 l
50 l
75 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16274011 35 l
16284011 50 l
16204021 75 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16274011 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G608121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.60 SEK
    345.45 SEK / Paket med 1
    Save 108.15 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det runda badkaret med förstärkt botten har styva väggar för att förhindra distorsion vid belastning. Ergonomiska handtag.
  • Styva väggar för att förhindra distorsion vid belastning
  • Ergonomiska handtag
  • Lätt att rengöra och torka
  • Anti-slitage kjol
  • Mått inklusive handtag
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Food Contact Certifierad
Produkttyp Förstärkt rund badkar
Kapacitet (engelska) 9,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 35 l
Färg Vitt
För användning med (applikation) Matkontakt
Material LDPE
Max. Temperatur (metrisk) 60 °C
Form Rund
Längd (engelska) 21,7 tum
Längd (metrisk) 550 mm
Bredd (engelska) 18,7 tum
Bredd (metrisk) 475 mm
Höjd (engelska) 12,4 tum
Höjd (metrisk) 315 mm
Diameter (engelska) Inre 13 tum
Diameter (engelska) Yttre 21,7 tum
Diameter (metrisk) Inre 330 mm
Diameter (metrisk) Yttre 550 mm
Vikt (engelska) 63,14 oz.
Vikt (metrisk) 1.79 kg