Läs mer
Gilac™ Runt badkar med förstärkt botten
Produktkod. 16284011
Change view
Kapacitet (metrisk):
35 l
50 l
75 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16284011 50 l
16274011 35 l
16204021 75 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16284011 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G608221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.30 SEK
    498.66 SEK / Paket med 1
    Save 158.64 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Det runda badkaret med förstärkt botten har styva väggar för att förhindra distorsion vid belastning. Ergonomiska handtag.
  • Styva väggar för att förhindra distorsion vid belastning
  • Ergonomiska handtag
  • Lätt att rengöra och torka
  • Anti-slitage kjol
  • Mått inklusive handtag
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Food Contact Certifierad
Produkttyp Förstärkt rund badkar
Kapacitet (engelska) 13,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 50 l
Färg Vitt
För användning med (applikation) Matkontakt
Material LDPE
Max. Temperatur (metrisk) 60 °C
Form Rund
Längd (engelska) 24,4 tum
Längd (metrisk) 620 mm
Bredd (engelska) 21,5 tum
Bredd (metrisk) 545 mm
Höjd (engelska) 13,4 tum
Höjd (metrisk) 340 mm
Diameter (engelska) Inre 15,7 tum
Diameter (engelska) Yttre 24,4 tum
Diameter (metrisk) Inre 400 mm
Diameter (metrisk) Yttre 620 mm
Vikt (engelska) 90,66 oz.
Vikt (metrisk) 2.57 kg