Läs mer
Gilac™ Runt badkar med förstärkt botten
Kapacitet (metrisk):
35 l
50 l
75 l
Beskrivning
- Styva väggar för att förhindra distorsion vid belastning
- Ergonomiska handtag
- Lätt att rengöra och torka
- Anti-slitage kjol
- Mått inklusive handtag
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Food Contact Certifierad |
| Produkttyp | Förstärkt rund badkar |
| Kapacitet (engelska) | 9,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 35 l |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Matkontakt |
| Material | LDPE |
| Max. Temperatur (metrisk) | 60 °C |
| Form | Rund |
| Längd (engelska) | 21,7 tum |
| Visa mer |