Läs mer
Bochem™ Rund trådkorg
Produktkod. 10326291
Change view
Material:
18/10 E-Poli
Produktkod. Material
10326291 18/10 E-Poli
1 options
Produktkod. 10326291 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 10052
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bochem™ Rund trådkorg är tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål och har ett handtag.
  • Rund
  • Särskild högkvalitativ bearbetning
  • Rostfritt stål
Specifikationer
Material 18/10 E-Poli
Diameter (metrisk) Inre 150 mm
Höjd (metrisk) 120 mm