Läs mer
Fisher BioReagents™ Routine DNA Ladder
Beskrivning
- Includes a landmark doublet at 1400 and 1550 bp
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blue |
| Form | Liquid |
| För användning med (applikation) | General purpose, wide DNA size range |
| Antal band | 16 |
| Kvantitet | 1000 μL |
| Produkttyp | DNA Molecular Weight Marker |