Läs mer
Rovazolac, MedChemExpress
Produktkod. 16496987
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496987 5 mg 5mg
16495196 100 mg -
16484268 10 mg -
16400607 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16496987 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY109073
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Rovazolac is a liver x receptor (LXR) modulator extracted from patent WO2013130892A1.
Rovazolac is a liver x receptor (LXR) modulator extracted from patent WO2013130892A1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rovazolac
CAS 1454288-88-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H19F3N2O4S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation Ethanol : 25 mg/mL (55.25 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCC)CN1C(C2=CC=C(C3=CC(S(C)(=O)=O)=CC=C3)C=C2)=CC(C(F)(F)F)=N1
Molekylvikt (g/mol) 452.45
Formel vikt 452.45
Procent renhet 99.79%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation