Läs mer
Roxadustat, MedChemExpress
Beskrivning
Roxadustat is an oral hypoxia-inducible factor prolyl-hydroxylase inhibitor (HIF-PHI) that promotes erythropoiesis through increasing endogenous erythropoietin, improving iron regulation, and reducing hepcidin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Roxadustat |
| CAS | 808118-40-3 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H16N2O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | FG-4592 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (283.82 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| LEDER | O=C(O)CNC(C1=C(O)C2=C(C(C)=N1)C=C(OC3=CC=CC=C3)C=C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.34 |
| Visa mer |