Läs mer
Roxatidinacetathydroklorid, TRC
Produktkod. 30416084
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30416084 5 g
1 options
Produktkod. 30416084 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR7008705G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Roxatidine Acetate Hydrochloride
CAS 93793-83-0
Molekylformel C19 H28 N2 O4 . Cl H
Kvantitet 5 g
Synonym Acetamide','2-(acetyloxy)-N-[3-[3-(1-piperidinylmethyl)phenoxy]propyl]-','hydrochloride (1:1), Acetamide','2-(acetyloxy)-N-[3-[3-(1-piperidinylmethyl)phenoxy]propyl]-','monohydrochloride (9CI), Altat, Gastralgin, HOE 760, Neo H2, Roxatidine acetate hydrochloride, Roxit, TZU 0460, Zarocs
InChI formel InChI=1S/C19H28N2O4.ClH/c1-16(22)25-15-19(23)20-9-6-12-24-18-8-5-7-17(13-18)14-21-10-3-2-4-11-21;/h5,7-8,13H,2-4,6,9-12,14-15H2,1H3,(H,20,23);1H
LEDER Cl.CC(=O)OCC(=O)NCCCOc1cccc(CN2CCCCC2)c1
IUPAC-namn [2-oxo-2-[3-[3-(piperidin-1-ylmetyl)fenoxi]propylamino]etyl]acetat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 384.9
Formel vikt 384.1816