Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Roxitromycin, 96 %
Produktkod. 15509493 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15509493 25 g 25g
15599483 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15509493 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 459570250
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80214-83-1
Molekylformel C41H76N2O15
Molekylvikt (g/mol) 837.06
MDL-nummer MFCD00214389
InChI-nyckel RXZBMPWDPOLZGW-KMAKEOJNSA-N
Synonym roxithromycin
PubChem CID 133687104
IUPAC-namn (3S,5R,6S,7S,9S,10E,11R,12S,13R)-6-[4-(dimetylamino)-3-hydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxi-14-etyl-7,12,13-trihydroxi-4-(5-hyd roxi-4-metoxi-4,6-dimetyloxan-2-yl)oxi-10-(2-metoxietoximetoxiimino)-3,5,7,9,11,13-hexametyloxacyklotetradekan-2-on
LEDER CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](OC2CC(C)(OC)C(O)C(C)O2)[C@H](C)[C@@H](OC2OC(C)CC(C2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)\C(=N/OCOCCOC)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Roxithromycin
Smältpunkt 111.0°C to 118.0°C
Flampunkt > 110°C
Tändningsrester 0.1% max
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 837.06
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Roxithromycin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.