Läs mer
Roxithromycin, MedChemExpress
Produktkod. 16482169
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16482169 1 g
16460928 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16482169 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0435
MedChemExpress Roxithromycin (RU-28965) is a semi-synthetic macrolide antibiotic.
Roxithromycin (RU-28965) is a semi-synthetic macrolide antibiotic.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Roxithromycin
Fysisk form Solid
CAS 80214-83-1
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C41H76N2O15
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym RU-28965
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (119.47 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER C[C@H]([C@H]([C@](O)(C[C@H](/C1=N\OCOCCOC)C)C)O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]2N(C)C)([H])[C@@H]2O)[C@]([C@H](C(O[C@@H]([C@@](O)([C@H](O)[C@H]1C)C)CC)=O)C)([H])O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]3O)([H])C[C@@]3(C)OC
Molekylvikt (g/mol) 837.05
Formel vikt 837.05
Procent renhet 98.0%