Läs mer
Emma Safety Footwear Roy Skyddsskor
Beskrivning
- S2-Skyddssko för våta arbetsförhållanden
- Fullnarvsläderkonstruktion
- GripForce™ Easy Twist yttersula
- Hydro-Tec™ Sanerat silver
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart |
| Design | Roy |
| Liner material | Hydro-Tec™ Sanerat silver |
| Material | Läder |
| Storlek | 49 |
| Tåmaterial | Stål |