Läs mer
Royal Jelly acid, MedChemExpress
Produktkod. 16443916
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
16443916 25 mg
1 options
Produktkod. 16443916 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1363
MedChemExpress Royal Jelly acid (Queen Bee Acid) is a fatty acid constituent of royal jelly, promotes the growth and protection of neurons, reduces anxiety-like phenotypes.
Royal Jelly acid (Queen Bee Acid) is a fatty acid constituent of royal jelly, promotes the growth and protection of neurons, reduces anxiety-like phenotypes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Royal Jelly acid
CAS 14113-05-4
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H18O3
Kvantitet 25 mg
Synonym Queen Bee Acid (E)-10-Hydroxy-2-decenoic acid
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (536.91 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)/C=C/CCCCCCCO
Molekylvikt (g/mol) 186.25
Formel vikt 186.25
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation