Läs mer
Tocris Bioscience™ RP 001 hydrochloride
Beskrivning
Potent agonist of S1P1 receptors (EC50 = 9 pM). Induces internalization and polyubiquitination of S1P1 in vitro. Selective for S1P1 over S1P2 - S1P4.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RP 001 hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 468.93 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 468.938 |