Läs mer
RP 48497 (Eszopiclone Impurity C), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClN4O/c12-7-1-2-9(15-5-7)16-6-8-10(11(16)17)14-4-3-13-8/h1-5H,6H2 |
| Formel vikt | 246.0308 |
| Procent renhet | >95% |