Läs mer
RP-54745, MedChemExpress
Produktkod. 16470869
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Förpackningsstorlek:
20mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16470869 1 mg -
16466247 5 mg -
16460496 20 mg 20mg
16423528 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16470869 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101716
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress RP-54745 is an inhibitor of macrophage stimulation and interleukin-1 production, and a potential antirheumatic compound.
RP-54745 is an inhibitor of macrophage stimulation and interleukin-1 production, and a potential antirheumatic compound.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material RP-54745
CAS 135330-08-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H12ClNOS2
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (209.86 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1SSC(N2C(C)C3=C(C=CC=C3)CC2)=C1Cl
Molekylvikt (g/mol) 297.82
Formel vikt 297.82
Procent renhet 99.93%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation