Läs mer
Tocris Bioscience™ RP 6306
Beskrivning
RP 6306 is a potent and selective PKMYT1 inhibitor (IC50 = 3.1 nM). In vivo, it inhibits CCNE1-amplified tumor cell growth in mouse xenograft models. RP 6306 is orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Amino-1-(3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-5,6-dimethylpyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide |
| CAS | 2719793-90-3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Cyclin-dependent Kinase Inhibitors |
| Molekylformel | C18H20N4O2 |
| Renhet | 98% |