Läs mer
RPA 202248, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoxaflutole-diketonitrile |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12F3NO4S/c1-24(22,23)12-6-9(15(16,17)18)4-5-10(12)14(21)11(7-19)13(20)8-2-3-8/h4-6,8,11H,2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 359.0439 |