Läs mer
Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong, 136 mm
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Gult
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| Kvantitet | 10-pack |
| Mått (L x B x H) | 136 x 136 x 75 mm |
| Längd (metrisk) | 136 mm |
| Bredd (metrisk) | 136 mm |
| Bredd (metrisk) Interiör | 136 mm |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |