Läs mer
RPH-2823, MedChemExpress
Produktkod. 16450799
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16450799 1 mg
1 options
Produktkod. 16450799 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101595
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress RPH-2823, a basic triamterene derivative, induces a dose-dependent decrease in short-circuit current (SCC) and increase in transepithelial electrical resistance.
RPH-2823, a basic triamterene derivative, induces a dose-dependent decrease in short-circuit current (SCC) and increase in transepithelial electrical resistance.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material RPH-2823
CAS 96558-24-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H22N8O2
Kvantitet 1 mg
LEDER OC(COC1=CC=C(C2=NC3=C(N)N=C(N)N=C3N=C2N)C=C1)CN(C)C
Molekylvikt (g/mol) 370.41
Formel vikt 370.41
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid