Läs mer
uvex RPL Hypervision CB Clear AF
Produktkod. 31751173 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsmaterial:
Polykarbonat
Produktkod. Linsmaterial
31751173 Polykarbonat
1 options
Produktkod. 31751173 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9321955
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.39 SEK
    120.93 SEK / Paket med 1
    Save 6.46 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026
För pålitlig synklarhet och skydd.
  • RPL Hypervision CB-glasögon med en klar AF-lins, designade för att ge pålitlig synklarhet och konsekvent prestanda, identifierade som Hypervision CB clear AF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Reptålig, Stötresistent, Anti-dimma
Linsfärg Hold (Håll)
Produkttyp Ersättningsobjektiv
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras