Läs mer
uvex RPL Hypervision PC-ersättningslins - Clear SV EXC
Produktkod. 31751172 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsmaterial:
Polykarbonat
Produktkod. Linsmaterial
31751172 Polykarbonat
1 options
Produktkod. 31751172 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9321255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.82 SEK
    201.96 SEK / Paket med 1
    Save 10.86 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Ersättningslinser för RPL Hypervision-skyddsglasögon, vilket möjliggör hållbar användning genom att förlänga produktens livslängd.
Agera hållbart och använd våra ersättningslinser för att förlänga livslängden på dina skyddsglasögon. Repig lins? Inga problem, byt bara objektivet och fortsätt använda samma skyddsglasögon.
  • Ersättningslinser designade för RPL Hypervision-säkerhetsglasögon, vilket gör det enkelt att byta ut slitna eller repade linser för att förlänga glasögonens livslängd som en hållbar lösning.
  • Klar SV EXC-polykarbonatlins, vilket ger ett förstorat synfält för optimal synlighet av faror samtidigt som kompatibilitet med Hypervision-systemet bibehålls.
  • Certifierad enligt EN ISO 16321-1 för personligt ögon- och ansiktsskydd för industriellt bruk, inklusive UV-filtrering.
  • Robust polykarbonatlins med beprövad uvex supravisionsbeläggning med permanent antifog- och repbeständighet.
  • UV400-skydd som ger 100 % skydd mot farlig ultraviolett strålning upp till 400 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Reptålig, Stötresistent, Anti-dimma
Linsfärg Hold (Håll)
Produkttyp Ersättningsobjektiv
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras