Läs mer
R&D Systems™ RPL37A Recombinant Protein Antigen
Produktkod. 18614918 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18614918 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18614918 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP249441PEP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 6168
Molekylvikt (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 23 kDa
Kvantitet 0.1 mL
Förvaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias 60 S ribosomal protein L37a, MGC74786, ribosomal protein L37a
Gensymbol RPL37A
Inhibitor egenskaper This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49441. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Produktlinje Novus
Renhet eller kvalitetsklass >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein RPL37A