Läs mer
Abnova™ RPL39L Recombinant Protein
Produktkod. 16127363
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
25µg
Produktkod. 16127363
Brand: Abnova™ H00116832P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH12328
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 116832
Molekylvikt (g/mol) 31.35
Namn RPL39L (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MSSHKTFTIKRFLAKKQKQNRPIPQWIQMKPGSKIRYNSKRRHWRRTKLGL
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias RPL39L1
Vanligt namn RPL39L
Gensymbol RPL39L
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution