Läs mer
Corning™ RPMI 1640, 1X
BIOPHARMA
Produktkod. p-4591232
Kvantitet:
6 x 500 ml
Produkttyp:
RPMI 1640, ingen L-glutamin, ingen fenolröd
pH:
7 till 7,4
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 15363561
Brand: Corning™ 17105CV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Glutagro™ tillägg ger kraftigt förbättrad stabilitet jämfört med tillskottet L-glutamin
Uppkallad efter platsen där den utvecklades, den Roswell Park Memorial Institute, RPMI 1640 är en modifiering av McCoy s 5'A som innehåller en ökad nivå av inositol. Celltyper för vilka detta medium är lämpligt inkluderar däggdjursmyelom och hybridomceller såsom mushybridom, humana leukocyter och B- och T-lymfocyter.
  • Kan användas för suspensionskulturer eller monolager humana leukemiceller
  • Denna formulering kompletteras med glutaGRO™ istället för L-glutamin för förbättrad stabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Produkttyp RPMI 1640, ingen L-glutamin, ingen fenolröd
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan fenolrött
För användning med (applikation) Att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper
Kvantitet 6 x 500 ml
Endotoxinnivå <0,25 EU/ml
Formulering L-Cystin/L-Metionin, Natriumbikarbonat
pH 7 till 7,4
Innehåll och lagring 2° till 8 °C