Läs mer
Thermo Scientific™ RPMI 1640 Medium för SILAC
Produktkod. 15626868
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15626868 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15626868 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88365
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Analysera proteinuttryck med masspektrometri med dessa medier eller tillsatser för stabil isotopmärkning med aminosyror i cellkultur (SILAC ).
Thermo Scientific RPMI Media för SILAC är optimerad för användning med stabil isotopmärkning med aminosyror i cellkultur (SILAC ) för att analysera proteinuttryck med masspektrometri (MS).
Stabil isotopmärkning med aminosyror i cellkultur (SILAC ) är en kraftfull metod för att identifiera och kvantifiera relativa differentiella förändringar i komplexa proteinprover. Detta tillvägagångssätt innebär in vivo metabolisk inkorporering av“ tung” 13C- eller 15N-märkta aminosyror till proteiner följt av masspektrometri (MS) för accelererad och omfattande identifiering, karakterisering och kvantifiering av proteiner.
Detta SILAC media används tillsammans med tunga och lätta aminosyror för differentiell isotopmärkning av celler för SILAC analys. SILAC medier kompletterade med tunga aminosyror kan nästan 100% märka inkorporering i proteiner från levande celler.
Funktioner hos RPMI Media för SILAC:
  • Flexibelt —flytande medium som saknar både L-lysin och L-arginin, vilket möjliggör mer fullständig proteomtäckning genom flera isotopiska aminosyror märkning
  • Högkvalitativa —medier är sterila, endotoxinfria och cellodlingskompatibla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Material Proteinprover
Produkttyp Media
Innehåll och lagring 1 x 500 ml, förvara vid 2 –8 °C
Etikett eller färgämne Massisotop av aminosyra
Frakt skick Rumstemperatur
Utgångsmaterial Proteinprover
Slutlig produkttyp Flytande medium
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Cellkultur
Kvantitet 500 mL
Form Vätska