Läs mer
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium, 1X Liq. utan L-Glutamin, L-Cystein, L-Cystin och L-Metionin
Produktkod. 11450425 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450425 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11450425 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091646454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.00 SEK
    619.27 SEK / 500ml
    Save 31.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Allmänt medium baserat på RPMI 1630-serien av media
RPMI 1640 Medium utvecklades ursprungligen av Moore och hans kollegor vid Roswell Park Memorial Institute (RPMI). Den var baserad på RPMI 1630-serien av media som använde ett bikarbonatbuffringssystem och förändringar i mängden aminosyror och vitaminer.
RPMI har framgångsrikt använts för odling av normala humana och neoplastiska leukocyter. Det är nu ett populärt medium för allmänt bruk när det kompletteras på rätt sätt.
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp RPMI 1640
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Inget glutamin, Ingen cystin, Inget cystein, Inget metionin
Kvantitet 500 ml
pH 6,8 till 7,4
Innehåll och lagring 4 °C
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.