Läs mer
Gibco™ RPMI 1640 Medium
Produktkod. 10247302 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
1000 ml
20 x 100 ml
500 ml
6 x 1000 ml
Med tillsatser:
Fenolrött
Glutamin, Fenolrött
Utan tillsatser:
Inget glutamin, Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
Förpackningsstorlek:
1 L
1 uppsättning
100ml
500ml
Paket med 20
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Utan tillsatser Förpackningsstorlek
10247302 6 x 1000 ml Glutamin, Fenolrött Utan HEPES, Inget natriumpyruvat Paket med 6
11530586 500 ml Glutamin, Fenolrött Utan HEPES, Inget natriumpyruvat 500ml
11540586 100 ml Glutamin, Fenolrött Utan HEPES, Inget natriumpyruvat 100ml
10432512 1000 ml Glutamin, Fenolrött Utan HEPES, Inget natriumpyruvat 1 L
11560586 20 x 100 ml Glutamin, Fenolrött Utan HEPES, Inget natriumpyruvat 1 uppsättning
11554446 20 x 100 ml Fenolrött Inget glutamin, Utan HEPES, Inget natriumpyruvat Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10247302 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 21875158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2250.00 SEK
    1709.65 SEK / Paket med 6
    Save 540.35 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
RPMI 1640 Medium
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-medium utvecklades ursprungligen för att odla humana leukemiceller i suspension och som ett monolager. RPMI 1640 har sedan dess befunnits lämplig för en mängd olika däggdjursceller inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ RPMI 1640-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Gibco™ RPMI 1640 är unik från andra medier eftersom den innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 innehåller biotin, vitamin B 12 och PABA som inte finns i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag. Kunder som använder Gibco™ RPMI 1640 i en tillverkningsprocess, som har en anmälan till FDA, kan begära ett auktorisationsbrev från oss för att referera till vår typ II Drug Master File (DMF).
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ RPMI 1640 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ RPMI 1640-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (11875-127). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
RPMI 1640 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver RPMI 1640 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp RPMI 1640 Medium
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 6 x 1000 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 7 till 7,4
Regulatorisk status Användning av in-vitrodiagnostik
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning RPMI 1640 Medium, 1 X Koncentration, 1000mL, Flytande Form, Med L-glutamin, Fenolröd, 7 till 7,4 pH, 12 månader Hållbarhet, 260 till 310mOsm/kg Osmolalitet, 2 till °8 C Lagringsförhållanden för däggdjursceller, användning Cd