Läs mer
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium
Produktkod. 11400385 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
pH:
6,8 till 7,4
6,9 till 7,2
6,9 till 7,4
Innehåll och lagring:
0° till 5 °C
15° till 30 °C
4 °C
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH Innehåll och lagring Förpackningsstorlek
11400385 6,9 till 7,2 15° till 30 °C 500ml
11410385 6,9 till 7,4 4 °C 100ml
11460425 6,8 till 7,4 0° till 5 °C 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400385 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091260254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.00 SEK
    362.22 SEK / 500ml
    Save 18.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Allmänt berikade media med omfattande tillämpningar för ett stort antal däggdjursceller inklusive humant myelom, mushybridom, humana leukocyter och B- och T-lymfocyter
Specifikationer
Produkttyp RPMI 1640 Medium
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 500 mL
pH 6,9 till 7,2
Innehåll och lagring 15° till 30 °C