Läs mer
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium
Produktkod. 11410385 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
pH:
6,8 till 7,4
6,9 till 7,2
6,9 till 7,4
Innehåll och lagring:
0° till 5 °C
15° till 30 °C
4 °C
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH Innehåll och lagring unitSize
11410385 6,9 till 7,4 4 °C 100ml
11400385 6,9 till 7,2 15° till 30 °C 500ml
11460425 6,8 till 7,4 0° till 5 °C 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410385 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091260349
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Allmänt berikade media med omfattande tillämpningar för ett stort antal däggdjursceller inklusive humant myelom, mushybridom, humana leukocyter och B- och T-lymfocyter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp RPMI 1640 Medium
Sterilitet Sterile
Kvantitet 100 mL
pH 6,9 till 7,4
Innehåll och lagring 4 °C