Läs mer
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium
Produktkod. p-4474858 Handla allt MP Biomedicals Produkter
pH:
6,8 till 7,4
6,9 till 7,2
6,9 till 7,4
Innehåll och lagring:
0° till 5 °C
15° till 30 °C
4 °C
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 11400385
Brand: MP Biomedicals™ 091260254
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Allmänt berikade media med omfattande tillämpningar för ett stort antal däggdjursceller inklusive humant myelom, mushybridom, humana leukocyter och B- och T-lymfocyter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp RPMI 1640 Medium
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 500 mL
pH 6,9 till 7,2
Innehåll och lagring 15° till 30 °C