Läs mer
Gibco™ RPMI 1640 Medium (nederländsk modifiering) (1X)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11560606 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11560606 10 x 500 ml Paket med 10
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11560606 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 22409031
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
RPMI 1640 Medium (nederländsk modifiering) (1X)
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-medium utvecklades ursprungligen för att odla humana leukemiceller i suspension och som ett monolager. RPMI 1640 har sedan dess befunnits lämplig för en mängd olika däggdjursceller inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ RPMI 1640-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Gibco™ RPMI 1640 är unik från andra medier eftersom den innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 innehåller biotin, vitamin B 12 och PABA som inte finns i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer. Denna RPMI-formulering har den holländska modifieringen (tillsats av HEPES, med natriumbikarbonat sänkt till 1 g/L).
Produkten är endast avsedd
för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska procedurer.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ RPMI 1640 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
RPMI 1640 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver RPMI 1640 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (1,0 g/L) och kräver därför en 5-7 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp RPMI 1640 Medium
Med tillsatser Fenolrött, HEPES
Utan tillsatser Inget glutamin, Inget natriumpyruvat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 10 x 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
Regulatorisk status RUO
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning RPMI 1640 Medium, 500mL, 1 X koncentration, flytande form, med fenolröd, HEPES, 12 månaders hållbarhet, 2 till 8 °C lagringsförhållanden, används för cellodling av däggdjur