Läs mer
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Tillägg, HEPES
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11534526
Change view
Kvantitet:
10 x 500 ml
100 ml
20 x 100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
5000ml
500ml
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11534526 100 ml 100ml
11544526 500 ml 500ml
11564526 20 x 100 ml Paket med 20
11554526 10 x 500 ml 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11534526 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 72400013
Förenkla ditt arbetsflöde för genuttryckning
Använd kampanjkoden 27975
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Tillägg, HEPES
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-medium utvecklades ursprungligen för att odla humana leukemiceller i suspension och som ett monolager. RPMI 1640 har sedan dess befunnits lämplig för en mängd olika däggdjursceller inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ RPMI 1640-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Gibco™ RPMI 1640 är unik från andra medier eftersom den innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 innehåller biotin, vitamin B 12 och PABA som inte finns i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer. Gibco™ RPMI 1640 med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag. Kunder som använder Gibco™ RPMI 1640 i en tillverkningsprocess, som har en anmälan till FDA, kan begära ett auktorisationsbrev från oss för att referera till vår typ II Drug Master File (DMF).
Dual-Site cGMP Manufacturing
Gibco™ RPMI 1640 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ RPMI 1640-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (72400-047). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
RPMI 1640 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver RPMI 1640 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium
Med tillsatser GlutaMAX, Fenolrött, HEPES
Utan tillsatser Inget natriumpyruvat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 100 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium, 100mL, vätska, HEPES-buffert, fenolröd indikator, med Glutamax™ I, fenolrött, HEPES, standardserumtillskott, för cellodling av däggdjur