Läs mer
Gibco™ RPMI 1640 Medium, HEPES
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11504516
Change view
Kvantitet:
100 ml
20 x 100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11504516 20 x 100 ml Paket med 20
11584506 100 ml -
11594506 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11504516 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 52400058
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
RPMI 1640 Medium, HEPES
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-medium utvecklades ursprungligen för att odla humana leukemiceller i suspension och som ett monolager. RPMI 1640 har sedan dess befunnits lämplig för en mängd olika däggdjursceller inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ RPMI 1640-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Gibco™ RPMI 1640 är unik från andra medier eftersom den innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 innehåller biotin, vitamin B 12 och PABA som inte finns i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag. Kunder som använder Gibco™ RPMI 1640 i en tillverkningsprocess, som har en anmälan till FDA, kan begära ett auktorisationsbrev från oss för att referera till vår typ II Drug Master File (DMF).
Dual-Site cGMP Manufacturing
Gibco™ RPMI 1640 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ RPMI 1640-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (22400-097). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
RPMI 1640 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver RPMI 1640 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium
Med tillsatser Glutamin, HEPES, Fenolrött
Utan tillsatser Inget natriumpyruvat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 20 x 100 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
Beskrivning Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium, 20 X 100 ml, flytande, HEPES-buffert, med L-glutamin, HEPES, fenolrött, standardserumtillskott, för däggdjurscellkultur