Läs mer
Gibco™ RPMI 1640 Medium, HEPES, inget glutamin
Product Code. 11564496 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Unit Size:
5000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11564496 10 x 500 ml 5000ml
11554496 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 11564496 Supplier Gibco™ Supplier No. 42401042
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-medium utvecklades ursprungligen för att odla humana leukemiceller i suspension och som ett monolager.
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-medium utvecklades ursprungligen för att odla humana leukemiceller i suspension och som ett monolager. RPMI 1640 har sedan dess befunnits lämplig för en mängd olika däggdjursceller inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ RPMI 1640-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna RPMI 1640 är modifierad enligt följande:
Med: Fenolröd, HEPES
Utan: L-glutamin
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ RPMI 1640 är unik från andra medier eftersom den innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 innehåller biotin, vitamin B 12 och PABA som inte finns i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer.
Produktanvändning
Endast för forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
RPMI 1640 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver RPMI 1640 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium
Med tillsatser Fenolrött, HEPES
Utan tillsatser Inget glutamin, Inget natriumpyruvat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Kvantitet 10 x 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 7,0 till 7,4
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium, 10 x 500mL, vätska, 1 x koncentration, 7,0 till 7,4 pH, med fenolröd, HEPES, 12 månaders hållbarhet, 270 till 310 mOsm/kg osmolalitet, för däggdjurscellkultur
Show More Show Less
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.